Learn More
Cole-Parmer™ Tubos Viton™, conformes a la FDA
Utilice estos tubos para una transferencia de ácidos sin problemas en la que se requiera conformidad con la FDA. Los tubos Cole-Parmer™ Viton™ conformes con la FDA son ideales para aplicaciones de transferencia de ácidos y disolventes y para trabajos a altas temperaturas.
Marca:  Cole-Parmer™ 06435-01
Código de producto. 11812130
  • 68.80€ / 7.50 metros
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Buena resistencia química, color blanco opaco
  • Cumplen con la FDA (21 CFR 1,7.2,00)
  • Escala de temperatura: De - 32 a 204 ° C
  • Esterilización: Estufa de circulación de aire caliente a 249 °C durante 16 horas
Especificaciones
Especificaciones
1,6 mm
7,6 m
Estériles
14,5 psi
Tubos de bombas
3,2 mm
-32 °C
Blanco
–De 32 a 204 °C