Learn More
Sartorius™ ™ Unidad centrífuga de policarbonato/polipropileno Vivacon
Marca: Sartorius™ VN01H21ETO
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
PCR | |
30 kDa | |
Policarbonato/polipropileno | |
ADN | |
De 0,1 a 0,5 ml |
Policarbonato/polipropileno | |
Concentración, desalinización, intercambio de tampones | |
25/paquete | |
Unidad centrífuga Vivacon 500 |