Learn More
Poulten Graf™ Buretas de vidrio borosilicatado de clase A Volac™ con certificado y llave de vidrio
Código de producto. p-8005200
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Con una brida en la parte superior para facilitar el llenado. Las buretas de vidrio borosilicatado Poulten Graf™ Volac™ con certificado y llave de vidrio presentan números resaltados y líneas de graduación finas.
  • Los surtidores de vidrio extraíbles cuentan con un número de instrumento para su trazabilidad
  • Tiempo de flujo inscrito en el instrumento
  • Certificado que especifica la precisión en tres puntos proporcionados
  • Fabricación de acuerdo con la norma BS ISO 385
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 820 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Llave de vidrio intercambiable en cuerpo de vidrio
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo Bureta volumétrica
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad BS 846, ISO 385