Learn More
Poulten Graf™ Buretas de vidrio borosilicatado Volac™ con llave de vidrio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 ml
Graduaciones:
0,02 ml
0,05 mL
0.05 mL
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los surtidores de vidrio extraíbles cuentan con un número de instrumento para su trazabilidad
- Tiempo de flujo inscrito en el instrumento
- Certificado que especifica la precisión en tres puntos proporcionados
- Fabricación de acuerdo con la norma BS ISO 385
Especificaciones
Especificaciones
Color | Azul |
Capacidad (métrico) | 10 ml |
Longitud (métrico) | 820 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Graduaciones | 0,02 ml |
Incluye | Llave de vidrio intercambiable en cuerpo de vidrio |
Llaves de paso | Recto |
Material de la llave de paso | Vidrio |
Tolerancia | ±0,02 ml |
Tipo | Bureta volumétrica |