Learn More
Poulten Graf™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato Volac™ Clase A con certificado
Marca: Poulten Graf™ R263/WAC/J/S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Hexagonal | |
Azul | |
Polypropylene | |
A | |
Vidrio de borosilicato | |
Certificado único | |
20 mL |
To Contain | |
Round | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
Probeta graduada | |
2000 mL | |
White Ceramic Glazed Ink Scale | |
Autoclavable |