Learn More
BRAND™ Volumetric Flask
With glass stopper
62.25€ - 66.35€
Especificaciones
Material del cierre | Vidrio |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
Clase | A |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941322
|
BRAND™
937262 |
250 ml |
62.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15951322
|
BRAND™
937263 |
500 ml |
66.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Especificaciones
Vidrio | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
A |