Learn More
Mettler Toledo™ VP6-St pH Probes
317.00€ - 375.00€
Especificaciones
Tipos de conector BNC 30 mm
Tipo VP6-ST
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12781422
Ver documentos
Mettler Toledo™
52300213
10 m
375.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12761422
Ver documentos
Mettler Toledo™
52300211
3 m
317.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12771422
Ver documentos
Mettler Toledo™
52300212
5 m
335.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
BNC 30 mm
VP6-ST