Learn More
Cytiva Válvula de limpieza
Marca:  Cytiva 29023897
Código de producto. 15209774
  • 421.99€ / cada uno
Descripción
Para su uso con el sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA start. La válvula de limpieza se utiliza para redirigir la trayectoria de flujo hacia los residuos cuando sea necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Desvía la ruta de flujo a los residuos cuando sea necesario
Sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA Start