Learn More
Smeg™ Gradilla para lavadora
Diseñada para su uso con dispositivos de lavado de instrumental de vidrio Smeg™ Las gradillas para lavadora Smeg se pueden utilizar como gradillas para sostener artículos de vidrio pequeños o como alternativa a las redes de sujeción de nailon.
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de producto | Gradilla para lavadora |
Para utilizar con (equipo) | Instrumental de vidrio pequeño, cestillos y redes de sujeción |
Descripción
- Accesorios adicionales para los cestillos de instrumental de vidrio pequeños CS1-1 y CS2
- Malla plana de acero inoxidable AISI 304 con pequeñas aberturas de malla
- Gradilla inferior PF1 con orificio para su colocación en el nivel superior
- Gradilla inferior completa PF2 para su colocación solo en el nivel inferior
- Media gradilla inferior PF1/2 para su colocación solo en el nivel superior
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Gradilla para lavadora | |
Instrumental de vidrio pequeño, cestillos y redes de sujeción |