Learn More
Water with 0.1% formic acid, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 4
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water with 0.1% formic acid |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02g/mol |
Cantidad | 4 x 4 L |