Learn More
Agua con 0,1 % de ácido fórmico (v/v), calidad LC/MS Optima™
Código de producto. 10229884 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
Premezclado para facilitar su uso
Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
Ácido fórmico (AF): un aditivo común de fase móvil que proporciona protones para el análisis de LC/MS
Ácido fórmico: también mejora las formas de pico de la separación resultante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5, 64-18-6
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL 3297
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Absorbancia 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Nombre del producto químico o material 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Nombre de nota Solvent Blends
pH 2
Punto de ebullición 100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Índice Merck 15, 4269
Grado OPTIMA™ LC-MS
Envase Botella ámbar de cuello ancho
Residuos después de la evaporación 1ppm max.
Densidad 1g/cm³
Cantidad 1 L
Forma física Líquido