Learn More
Agua, reactivo ACS, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Código de producto. 15633630
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 2 L
4 x 4 L
Envase:
Caja de cartón de fibra
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Reactivo ACS
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02g/mol
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.000g/mL at 3.98°C
Cantidad 2.5 L