Learn More
Agua, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
Absorbancia | 0.01 max. (water, 1cm, 254nm) |
Nombre del producto químico o material | Water |
pH | 5 to 8 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100.0°C |
Conductividad | 6μS/cm Max. |
Fórmula lineal | H2O |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02 |
Grado | Análisis |
Envase | Frasco de plástico |