Learn More
Agua, (grado de biotecnología), Fisher BioReagents
Código de producto. p-23703
Click to view available options
Cantidad:
4 L
20 L
Envase:
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
20 litros
4 litros
El agua de grado de biotecnología puede usarse para varios procedimientos de pruebas biológicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH 7
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Biotecnología
Envase Poly CUBE
Presión de vapor 17.5mmHg at 20°C
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Densidad 1.000g/cm³
Cantidad 4 L
Forma física Líquido