Learn More
Stuart™ Kit de conversión de agua
El kit de conversión de agua Stuart™ se ha diseñado específicamente para mejorar el funcionamiento de los destiladores Stuart™ Aquatron
Marca: Stuart™ 99964-93
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los laboratorios suelen preferir suministrar agua desionizada o pretratada a sus destiladores para evitar la necesidad de hervir y descalcificar
- Este kit convierte fácilmente los destiladores Aquatron en una fuente de agua desionizada
- Así, se permite al destilador operar con la mayoría de desionizadores y también con los suministros de agua pretratada a través de tuberías
Especificaciones
Conversión a fuente de agua desionizada | |
Destiladores Aquatron | |
Kit de conversión de agua |