Learn More
Agua, (sin ADNasa, sin ARNasa), Fisher BioReagents™
Código de producto. p-23724
50 ml, Frasco de polietileno Nalgene, 50 ml
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
100 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
Agua, H2O, número de CAS-7732-18-5, monóxido de dihidrógeno, óxido de dihidrógeno, 100 ml, presión de vapor: 17,5 mmHg a 20 grados C, 100 grados C, CHEBI:15377, gris, incoloro, 1000 g/cm3, sin ADNasa, filtrado a través de un filtro de 0,2 micras, 18,02, bajo riesgo para la manipulación industrial o comercial habitual.
El agua tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) cuenta con certificación de ausencia de nucleasas (probada tanto para ADNasa como para ARNasa) y es adecuada para todos los trabajos con ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo óxido de dihidrógeno, monóxido de dihidrógeno
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agua
Nombre de nota Sin ADNasa ni ARNasa
pH 7
Color Incolora
Punto de fusión 0 °C
Punto de ebullición 100 °C
ADNasa Sin ADNasa
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Presión de vapor Presión de vapor: 17.5 mmHg a 20 °C
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Tratamiento(s) Lavado y tratado con DEPC.
Densidad 1.000 g/cm³
Cantidad 50 ml
Forma física Líquido
Título del producto
Agua, (sin ADNasa, sin ARNasa), Fisher BioReagents™ >