Learn More
DWK Life Sciences Bomba de chorro de agua de plástico (PP), con válvula sin retorno, conexión de manguera y adaptadores para 1/2 y 3/4 pulgadas.
Se utiliza una bomba de chorro de agua para la generación de vacío con agua.
Marca: DWK Life Sciences 292500101
85.17 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. Los embudos Buechner son cilindros con una placa de tamiz de poro grande integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es apto para filtración gruesa. Los embudos Buechner también se pueden utilizar en la filtración en vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- Capacidad de procesamiento: Presión del agua de 400 l/h a 3,5 bar y temperatura del agua de 12 °C
- Posibilidad de conexión a un sistema de suministro basado en agua (filtración debido a la presión del agua)
- Conexión de manguera y adaptadores para 1/2 y 3/4
- Fabricado en plástico (PP)
Especificaciones
Adaptador de tamaño (métrico) de 9 a 12 mm | |
Polipropileno | |
Aspiración de líquidos y vapores; generación de vacío; filtración a presión reducida; filtración en vacío; trabajo seguro en vacío | |
Aspiración de líquidos y vapores; generación de vacío; filtración a presión reducida; Filtración; Filtración a vacío; Trabajo seguro en vacío |
No esterilizable en autoclave | |
170 l/hr. | |
235 mm |