Learn More
Agua, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15608400 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
4 litros
500 ml
cada uno
paquete de 4
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
  • Control de calidad de HPLC/UV-VIS
  • Desviación de valor inicial de gradiente bajo
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Sin impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Especificaciones
Absorbancia max. 0.022 at 210 nm, max. 0.004 at 230 nm
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota CHROMASOLV™ LC-MS
Punto de ebullición 100°C
% máx. CAS 100.0000%
Fórmula lineal H2O
Beilstein 2050024
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
Formula Weight (peso de la fórmula) 18
Grado LC-MS
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Cantidad 4 L