Learn More
Agua, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 16225301
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
  • Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
  • Control de calidad de HPLC/UV-VIS
  • Desviación de valor inicial de gradiente bajo
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Sin impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C (1013 hPa)
Sinónimo Aqua, Hydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydrate, Hydric Acid, Dihydrogen Monoxide
Nombre IUPAC refrigeración
Peso molecular (g/mol) 18.02
Grado Disolventes de grado LC-MS
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 L