Learn More
Agua, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Honeywell™ Riedel-de Haen™
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, probado para UHPLC-MS
83.07€ - 123.73€
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | H2O |
Peso molecular (g/mol) | 18.015 |
Número MDL | MFCD00011332 |
Clave InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
PubChem CID | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Nombre IUPAC | oxidano |
SMILES | O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15641400
|
Honeywell-Chromasolv
14263-1L |
1 L | Frasco de vidrio |
83.07€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15651400
|
Honeywell-Chromasolv
14263-2L |
2 L | Frasco de vidrio |
123.73€
2 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Para las aplicaciones de LC-MS y UHPLC más exigentes
- Probado para idoneidad para UHPLC-MS
- Máxima pureza de disolvente para límites de detección bajos
- Ruido inicial de MS extremadamente bajo
- Reproducibilidad ejemplar entre lotes
- Niveles bajos de trazas de metales
- Envasado en frascos de vidrio de borosilicato transparente
7732-18-5 | |
18.015 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidano |
H2O | |
MFCD00011332 | |
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
Especificaciones
Water | |
7732-18-5 | |
0 °C | |
H2O | |
NONH for all modes of transport | |
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
LC-MS Ultra CHROMASOLV™ | |
n20/D 1.34(lit.) |
De 6 a 8 (a 20 °C) | |
Incolora | |
100 °C | |
MFCD00011332 | |
2050024 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidano | |
962 | |
18.02g/mol | |
1.000g/mL at 3.98°C | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-791-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZC0110000