Learn More
Agua, para análisis de residuos, analizada con ECD para análisis de pesticidas, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10031561 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Specifications
Nombre del producto químico o material Water
Punto de ebullición 100.0°C
Fórmula lineal H2O
Fieser 16,383
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Análisis de residuos
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación 0.0002% max.
Viscosidad 0.89 mPa.s (25°C)
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 2.5 L
Índice de refracción 1.3334
Gravedad específica 1
Show More Show Less
Product Identifier
  • Water
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.