Learn More
Water, RNase-free, DEPC Treated, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Código de producto. p-7082767 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
25 ml
500 ml
paquete de 10
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Biología molecular
Envase Frascos Nalgene
Densidad 1
Cantidad 10 x 1 mL
Gravedad específica 1.000
Forma física Líquido