Learn More
Agua, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals, ultrapura
Código de producto. 11358217
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 4 L
El agua ultrapura se utiliza como fase móvil en la cromatografía líquida de alto rendimiento y la cromatografía líquida combinada con espectrometría de masas. También se utiliza en la valoración conductimétrica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Información de solubilidad Miscible with methanol,acetone,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado HPLC
Densidad 1.000
Cantidad 4 x 4 L
Índice de refracción 1.333
Forma física Líquido