Learn More
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™
Uso en pruebas de control de la calidad del agua y las aguas residuales; los microorganismos se suministran en formato Quanti-Cult™.
Marca: Thermo Scientific™ R4757060
515.91 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™ se usa para las pruebas de control de la calidad del agua y las aguas residuales; los microorganismos se suministran en formato Quanti-Cult.
- Administra < 50 UFC en un solo inóculo para imitar muestras de agua
- Una prueba/vial reconstituido
Aviso sobre pedidos:
Se suministra con 10 viales de organismos conservados; 10 viales de rehidratación.
Especificaciones
27853TM*, 27853™* | |
Quanti-Cult | |
Bacilos gramnegativos | |
10 pruebas/juego | |
Boston 41501 |
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™ | |
Media Broth | |
Control de calidad cuantitativo | |
10 pruebas/juego |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.