Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de movimiento de muñeca
Apto para una gran variedad de aplicaciones
1305.00€
Especificaciones
Ángulo de balanceo | De 0 a 12°, ajustable |
---|---|
Capacidad portante (métrico) | 9,8 kg |
Intervalo de velocidad | De 5 a 120 rpm |
Tensión | 100/240 V |
Capacidad portante (imperial) | 22 lb |
Includes: Alfombrilla de goma porosa y seis bandas de sujeción para tubos, dos tubos extrapequeños de goma y una llave Allen
Product Code | Brand | Tipo de tapón | Certificaciones/conformidad | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tipo de tapón | Certificaciones/conformidad | Price | Quantity & Availability | ||||
15524070
|
Fisherbrand™
88861028 |
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN | CE |
1305.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
- Control de velocidad fácil de ajustar con funcionamiento optimizado a baja velocidad
- Ángulo de inclinación fácilmente ajustable con un solo tornillo de ajuste
- El intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40 °C permite el uso en salas frías o incubadores sin CO2
- Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático
- La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad
- Funcionamiento silencioso
Warranty
2 años
Specifications
De 0 a 12°, ajustable | |
De 5 a 120 rpm | |
22 lb | |
De 0 min a 99 h 59 min |
9,8 kg | |
100/240 V | |
LED |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction