Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Liquid Calibration Bath
Compact and accurate WBU-200 Series Liquid Calibration Bath for external circulation or temperature calibration.
Marca:  Cole-Parmer™ 16104-50
1722.13 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15177036
  • 1840.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Descripción
  • Baño completamente aislado para una excelente retención de calor
  • Selección de temperatura analógica o digital en función de la elección del control unidad
  • Estabilidad de temperatura de ±0,005 °C según la elección del mando unidad
Especificaciones
Especificaciones
3.2 gal.
De -35 °C a +250 °C
Cubierta, tapa y placa de puente
±0.005°C
13.8 in.
10.2 in.
14.1 in.
9 kg
12 L
Liquid Calibration Bath
FBCAL12D
351 x 260 x 358 mm
351 mm
260 mm
358 mm