Learn More
Cytiva Membranas con surcos grabados de policarbonato Nuclepore™ de 13 mm
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
48.33€ - 183.00€
Especificaciones
Material | Policarbonato Nucleopore |
---|---|
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Tipo de membrana | Pista grabada |
Cantidad | 100/paq. |
Diámetro (métrico) | 13 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11378944
|
Cytiva
110401 |
0,015 μm | N/A | N/A | N/A | ||||
11388944
|
Cytiva
110405 |
0,1 μm | N/A | N/A | N/A | ||||
11398944
|
Cytiva
110406 |
0,2 μm | N/A | N/A | N/A | ||||
11308954
|
Cytiva
110407 |
0,4 μm | N/A | N/A | N/A | ||||
11312885
|
Cytiva
110409 |
0,8 μm | N/A | N/A | N/A | ||||
11318954
|
Cytiva
110410 |
1,0 μm | N/A | N/A | N/A | ||||
11338954
|
Cytiva
110412 |
3 μm | N/A | N/A | N/A | ||||
11348954
|
Cytiva
110413 |
5 μm | N/A | N/A | N/A | ||||
11322885
|
Cytiva
110414 |
8 μm | N/A | N/A | N/A | ||||
11328954
|
Cytiva
110415 |
10 μm | N/A | N/A | N/A | ||||
Descripción
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro.Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ de 13mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Una quimiotaxia eficaz requiere un delicado equilibrio entre la adhesión y la migración celulares. Las membranas Nucleopore combinan polipropileno sin PVP con poros cilíndricos afilados y uniformes.
- Ofrece un corte de tamaño de poro muy definido en el intervalo de submicrómetros, lo que permite la medición de deformidad de partículas y la captura de partículas extremadamente pequeñas
- Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
- Tratada con PVP para hacerla hidrófila.
- Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras.
- Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
- Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
- Superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
Especificaciones
Policarbonato Nucleopore | |
Pista grabada | |
13 mm |
Hidrófilo | |
100/paq. |