Learn More
Cytiva Aparato de filtración múltiple al vacío de la serie AS 300 Whatman™
Aparato de filtración en vacío múltiple AS300/3, sistema de filtración en vacío de tres puestos, acero inoxidable 500 ml, 47/50 mm, pantalla de soporte
4260.00€ - 4845.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Tipo | Vacuum Filtration System |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11323165
|
Cytiva
10445830 |
500 mL | Filtro de pantalla de soporte de acero inoxidable, colector de 3 posiciones | N/A | |||||
11333165
|
Cytiva
10445835 |
500 mL | Filtro de pantalla de soporte de acero inoxidable, colector de 3 posiciones, pinza de cierre rápido |
4845.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11399274
|
Cytiva
10445850 |
100 mL | Filtro de pantalla de soporte de acero inoxidable, colector de 3 posiciones, pinza de cierre rápido | N/A | |||||
Descripción
El aparato se puede esterilizar en autoclave y mediante calor seco hasta 180°C. Solo para funcionamiento en vacío. Si se utilizan tubos de limpieza, no pueden superar 1.3 bar (exceso de presión de 300 mbar).Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
Vacuum Filtration System |