Learn More
Cytiva Aparato de filtración múltiple al vacío de la serie AS 600 Whatman™
Aparato de filtración al vacío múltiple AS610/3, sistema de filtración al vacío de seis puestos, acero inoxidable de 500 ml, 47/50 mm, pantalla de soporte, con pinza de cierre rápido
Marca: Cytiva 10444830
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Serie AS 600El aparato se puede autoclavar y esterilizar con calor seco hasta 180°C. Solo para funcionamiento en vacío. Si se utilizan tubos de limpieza, no pueden superar 1,3 bar (exceso de presión de 300 mbar).
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla de soporte de acero inoxidable, colector de 6 posiciones | |
Vacuum Filtration System |
Acero inoxidable | |
Serie AS600/3 | |
500 mL |