Learn More
Cytiva Aparato de filtración múltiple al vacío de la serie AS 600 Whatman™
Aparato de filtración al vacío múltiple AS610/3, sistema de filtración al vacío de seis puestos, acero inoxidable de 500 ml, 47/50 mm, pantalla de soporte, con pinza de cierre rápido
Marca: Cytiva 10444850
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El aparato puede esterilizarse en autoclave y con calor seco hasta 180 °C. Apto solo para operación al vacío. Si se utilizan tubos de limpieza, no pueden superar 1,3 bar (exceso de presión de 300 mbar).
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla de soporte de acero inoxidable, colector de 6 posiciones, pinza de cierre rápido | |
Vacuum Filtration System |
Acero inoxidable | |
Serie AS600/5 | |
100 mL |