Learn More
Cytiva Gradilla de secado para tarjetas almacenadoras de proteínas 903 Whatman™
Seca al aire muestras de sangre en una posición horizontal suspendida. La gradilla de secado Whatman™ para tarjeta almacenadora de proteínas 903 se monta fácilmente y se puede fijar a la pared o la encimera con adhesivos de velcro opcionales.
Marca: Cytiva 10539521
Descripción
Air-dries blood specimens in a suspended horizontal position. Whatman™ Drying Rack for 903 Protein Saver Card is easily assembled and can be affixed to a wall or counter top with optional hook-and-loop stickers.
- Para utilizar con tarjetas de pruebas neonatales de diagnóstico humano
- Marcado CE
- Acomodar múltiples tarjetas almacenadoras a la vez
Especificaciones
Adhesivo de montaje de velcro | |
Gradilla de secado | |
Tarjeta almacenadora de proteínas 903 | |
10/pack |