Learn More
QIAGEN QIAcard FTA CloneSaver
Para la recogida, estabilización, procesamiento, transporte y archivado de muestras de ácidos nucleicos bucales. 96 áreas de muestra por tarjeta.
Marca:  QIAGEN WB120028
Código de producto. 11989424
  • 320.00€ / paquete de 5
Descripción
Para la recogida, estabilización, procesamiento, transporte y archivado de muestras de ácidos nucleicos bucales. 96 áreas de muestra por tarjeta.
La tarjeta CloneSaver está diseñada para la recogida, almacenamiento a largo plazo y purificación de ADN plasmídico y BAC a partir de clones bacterianos en un formato de 96 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
Diseñada para la recogida, almacenamiento a largo plazo y purificación de ADN plasmídico y BAC a partir de clones bacterianos en un formato de 96 pocillos.
Diseñada para la recogida, almacenamiento a largo plazo y purificación de ADN plasmídico y BAC a partir de clones bacterianos en un formato de 96 pocillos.
1 paq.
96 pocillos
Tarjeta CloneSaver
5 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Certificados
Ver productos accesorios