Learn More
QIAGEN Microtarjeta FTA QIAcard
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. Microtarjeta FTA QIAcard sin indicadores con 1 área de muestra por tarjeta.
Marca:  QIAGEN WB120310
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11989075
  • 142.00€ / paquete de 25
Descripción
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas.Microtarjeta FTA QIAcard sin indicadores con 1 área de muestra por tarjeta.
  • Formato QIAcard FTA micro con área de 1 punto para recolectar, estabilizar, procesar, transportar y archivar muestras coloreadas como sangre.
  • La tecnología FTA permite la lisis celular por contacto, desnaturaliza las proteínas y la estabilización y protección inmediata de los ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras de sangre con microtarjetas FTA sin indicadores.
Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular
Microtarjeta FTA
125 μl
Sangre
1
25 paq.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4