Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement Parts for Whatman™ GV 025 Series Vacuum Filtration Manifolds. Includes flasks, supports, funnels, frits, centering rings, and clamps.
Marca: Cytiva 10441001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Description: Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Spécification
Manifold Model GV 025/0 | |
Filtración en vacío | |
1 unidad | |
Embudo |
Vidrio de borosilicato | |
GV 025/0/01 | |
GV025 | |
60 mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu