Learn More
Cytiva HEPA-CAP 150 Whatman™
entrada FNTP de 9,52 mm (3/8 pulgadas), salida FNTP de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Marca: Cytiva 6702-9500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
inlet 3/8 in. FNPT, outlet 3/8 in. FNPT
Whatman™ HEPA-CAP 150
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Microfibra de vidrio | |
FNPT de 3/8 pulg | |
1 unidad | |
5 unidades |
HEPA-CAP 150, entrada FNPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas), salida FNPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) (1 unidad) | |
Polipropileno | |
4,1 bares (60 psi) | |
FNPT de 3/8 pulg | |
150 mm |