Learn More
QIAGEN Microtarjeta de elución con indicadores QIAcard FTA
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. 1 área de muestra por tarjeta.
168.00€ - 885.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
---|---|
Descripción | Recoger, procesar, transportar y almacenar muestras biológicas incoloras tales como las muestras bucales o de saliva. Con la FTA de elución, las proteínas permanecen estrechamente unidas mientras que el ADN se eluye de la matriz. |
Para utilizar con (aplicación) | PCR multiplex, secuenciación tras amplificación de PCR, análisis de SNP, análisis de STR, tipificación de HLA, amplificación de genoma completo, PCR cuantitativa, biobanco, farmacogenómica, genotipado, identificación genética, detección transgénica |
Incluye | Colorante inerte |
Tipo de producto | Microtarjeta de elución con indicadores FTA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12445432
|
QIAGEN
WB120412 |
25 paq. |
168.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11904426
|
QIAGEN
WB120411 |
100/paq. |
885.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Tecnología FTA Elute para una práctica elución de ácidos nucleicos basada en agua.
- Las tarjetas indicadoras de FTA QIAcard incluyen un tinte rosa que se vuelve blanco cuando se aplica una muestra incolora, p. ej., células bucales o saliva.
- Estabilización y protección de ácidos nucleicos a temperatura ambiente con para volúmenes puntuales de 125 μl.
- Lisis de células con el contacto, desnaturalización de proteínas y protección de ADN frente a la degradación.
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
PCR multiplex, secuenciación tras amplificación de PCR, análisis de SNP, análisis de STR, tipificación de HLA, amplificación de genoma completo, PCR cuantitativa, biobanco, farmacogenómica, genotipado, identificación genética, detección transgénica | |
Microtarjeta de elución con indicadores FTA | |
De 15 a 30 minutos |
Recoger, procesar, transportar y almacenar muestras biológicas incoloras tales como las muestras bucales o de saliva. Con la FTA de elución, las proteínas permanecen estrechamente unidas mientras que el ADN se eluye de la matriz. | |
Colorante inerte | |
40 μl |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .