Learn More
Cytiva Dispensador de papel de prueba de acetato de plomo Whatman™
Dispensador para el papel de prueba cualitativa rápida para la detección de sulfuro de hidrógeno
Marca:  Cytiva 2602-501A
Código de producto. 10754925
  • 24.15€ / cada uno
Descripción
Dispenser for rapid qualitative test paper to detect hydrogen sulfide
Detecciones de papel de prueba de acetato de plomo
  • Mínimo de 5 ppm de H2S atmosférico o de corriente de gas
  • Mínimo de 4 ppm de H202 mediante el ennegrecimiento de papel con H2S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Para el papel de prueba cualitativa rápida para la detección de sulfuro de hidrógeno, detecta ∼ 5 ppm de H2S en atmósfera o flujo de gas
Unidad
Dispensador de papel de prueba de acetato de plomo
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate