Learn More
Cytiva Toallitas de limpieza de lentes Whatman™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Cantidad:
100 láminas
Paquete de 625; 25 carteras de 25 hojas
Descripción
Proporciona soluciones de limpieza antiarañazos. Las toallitas de limpieza de lentes Whatman™ eliminan de forma segura la grasa y la humedad de las superficies.
Toallitas resistentes con textura suave que no deja fibras. Protege las lentes y otras superficies ópticas de vidrio, cuarzo o plástico frente a los arañazos.
- Químicamente puro, sin silicona ni otros aditivos
- Alta absorción que aumenta la seguridad durante la eliminación de la humedad y la grasa de la superficie
- Grosor de 0,035 a 0,040 mm
- Papel de grado 105
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Toallita para lentes |
Descripción | No dañará las lentes ni las superficies ópticas, no deja fibras |
Dimensiones (L x An) | 570 x 460 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de la humedad y grasa de la superficie. |
Cantidad | 100 láminas |