Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman™ Polycap™, 36, 75, y 150 SPF
Para prefiltración de suero. Las cápsulas desechables Whatman™Polycap™ permiten la filtración de medios de cultivo de tejidos, nutrientes, productos inmunológicos, enzimas, estándares/controles de diagnóstico, productos biológicos, tampones, suspensión de virus. Con rejilla de ventilación
85.04€ - 927.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material (membrana) Microfibra de vidrio, polietersulfona
Tamaño de poro 1 μm
Material de la carcasa Polipropileno
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Área de filtración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Área de filtración Precio Cantidad y disponibilidad  
11324614
Ver documentos
Cytiva
6705-3600
260 cm2
85.04€
cada uno
11354614
Ver documentos
Cytiva
6705-7500
535 cm2
106.67€
cada uno
11379134
Ver documentos
Cytiva
2820
1100 cm2
927.00€
paquete de 5
Descripción
Descripción
  • El filtro de tres capas permite la filtración de grandes volúmenes
  • Integridad comprobable
  • Con rejilla de ventilación
  • Medio filtrante: tres capas: microfibra de vidrio fino/microfibra de vidrio ultrafino/1,0 m polisulfona
Cápsulas de prefiltro de suero. Retención (con purga de aire), <2 ml
Para prefiltración de suero. Manipulación de medios de cultivo de tejidos, nutrientes, agentes inmunológicos, enzimas, normas/controles de diagnóstico, agentes biológicos, tampones, suspensiones de virus.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
1 μm
4,1 bares (60 psi)
Microfibra de vidrio, polietersulfona