Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 AS
Filtros Polycap 75 AS para la filtración de soluciones acuosas
Marca: Cytiva 2707NS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estériles y apirógenos
- Integridad comprobable
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Membrana de nailon hidrófila de bajos extraíbles y prefiltro de microfibra de vidrio
- El modelo de campana de llenado (09-744-61) minimiza la contaminación al filtrar en matraz o frasco
Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Nailon | |
No estéril | |
Polipropileno (PP) | |
4,1 bares (60 psi) |
Filtro de cápsula Polycap AS75 de 0,45 μm, estéril, entrada y salida SB (5 unidades) | |
0,45 μm | |
Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos. | |
Boquilla escalonada | |
Boquilla escalonada |