Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap 150 HD Whatman™
Ofrece una gran eficacia de filtración y una excelente pureza del filtrado
Marca: Cytiva 2810T
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Permiten el uso con una amplia gama de soluciones, pH y temperatura
- Flujo alto y capacidad de retención alta
- También se pueden esterilizar en autoclave con vapor a 121 °C durante 20 minutos
- Ventilación manual con luer lock para purgar el aire ascendente o se puede utilizar como inyección o puerto de muestras
Especificaciones
Filtro de cápsula Polycap HD 150 0,45 μ m, con entrada y salida FNTP (5 unidades) | |
Polycap HD 150 | |
Con entrada/salida de NPT hembra | |
5/paq. |
0,45 μm | |
Polipropileno | |
4,1 bares (60 psi) |