Learn More
Cytiva Filtros de cápsula desechables Whatman™ Polycap™
Garantiza un paso de acabado que produce un producto final de gran pureza. Los filtros de cápsula Whatman™ Polycap™ HD 36 son aptos para la filtración de soluciones químicas en amplios intervalos de temperatura y pH.
67.73€ - 375.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material (membrana) | Monofilamento de polipropileno anisotrópico |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas. |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estilo de entrada | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estilo de entrada | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11314604
|
Cytiva
6703-3611 |
10 μm | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
67.73€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11304604
|
Cytiva
6703-3610 |
1 μm | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
67.73€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11334604
|
Cytiva
6703-3650 |
5 μm | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
67.73€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11324604
|
Cytiva
6703-3621 |
20 μm | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
67.73€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11369114
|
Cytiva
2610T |
0,45 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
341.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11339124
|
Cytiva
2613T |
10 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
375.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11389114
|
Cytiva
2611T |
1 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
351.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11319124
|
Cytiva
2612T |
5 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
341.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11329124
|
Cytiva
2614T |
20 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
341.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11309124
|
Cytiva
2611 |
1 μm | Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (de 3/8 a 1/2 pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (de 3/8 a 1/2 pulg) |
336.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Garantiza un paso de acabado que produce un producto final de gran pureza. Los filtros de cápsula Whatman™ Polycap™ HD 36 son aptos para la filtración de soluciones químicas en amplios intervalos de temperatura y pH.
Filtración de soluciones acuosas, productos biológicos, tintas y pigmentos, emulsiones fotográficas, alimentos y bebidas, disolventes. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.- Integridad comprobable
- Con rejilla de ventilación
- Medio filtrante: filtro de polipropileno anisotrópico monofilamento (MAPP)
- También se pueden esterilizar en autoclave con vapor u óxido de etileno (EtO)
- Retención (con purga de aire), <2 ml
- Presión máxima de 4,1 bar (60 psi)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Monofilamento de polipropileno anisotrópico | |
Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas. | |
Polipropileno |