Learn More
Cytiva™ Tamiz de contrapresión de PTFE Whatman™, MD 142/2/05
Para usar con portafiltros de presión MD142
Marca: Cytiva™ 10452005
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Product Type: Back Pressure Sieve
- Model: MD142/2/05
- Material: PTFE
- For Use with (Equipment): MD142 Series Pressure Filtration Manifolds (Cat. No. 11365004, MPN: 10451610, Model: MD142/5/3)
Especificaciones
Reutilizable | |
PTFE | |
MD142/2/05 | |
Tamiz de contrapresión | |
142 mm |
Portafiltros de presión MD142 | |
No estéril | |
MD 142 | |
5.6 in. |