Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: Círculos de grado 6
Filtra las partículas dos veces más rápido que el papel para filtro cualitativo de grado 5 Whatman. Los filtros cualitativos de grado 6 Whatman™ proporcionan retención de partículas finas para el análisis de agua de caldera.
10.20€ - 85.30€
Especificaciones
Formato | Disco |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | 3 μm |
Velocidad de filtración | Herzberg 715 s |
Caudal | De media a lenta |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11340524
|
Cytiva
1006-042 |
42,5 mm |
10.20€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11352865
|
Cytiva
1006-090 |
90 mm |
20.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11362865
|
Cytiva
1006-110 |
110 mm |
24.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11372865
|
Cytiva
1006-125 |
125 mm |
31.25€
paquete de 100 |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10706652
|
Cytiva
1006-150 |
150 mm |
39.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11302875
|
Cytiva
1006-240 |
240 mm |
85.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Filtra las partículas dos veces más rápido que el papel para filtro cualitativo de grado 5 Whatman.Los filtros cualitativos de grado 6 Whatman™ proporcionan retención de partículas finas para el análisis de agua de caldera.
Los filtros de celulosa se utilizan en técnicas de análisis cualitativos para determinar e identificar materiales- Son el doble de rápido que Whatman de grado 5
- A menudo especificados para análisis de agua de caldera
- Retención de partículas: > 3 μm
Especificaciones
Disco | |
3 μm | |
De media a lenta | |
Grado 6 | |
100/paq. |
Celulosa | |
Herzberg 715 s | |
Un filtro de grado estándar para el análisis de agua de caldera. | |
Fina | |
180 μm |