Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo: Círculos de grado 50
Permite una retención fuerte de precipitados cristalinos muy finos. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 50 resisten la destrucción, la manipulación cuando están húmedos y la retirada de precipitados mediante raspado.
25.80€ - 300.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 144 s/100 ml/pulg.2 |
---|---|
Tipo de filtro | Bajo contenido en cenizas endurecido |
Formato | Disco |
Material | Línteres de algodón |
Tamaño de poro | 2,7 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11320494
|
Cytiva
1450-042 |
42,5 mm |
25.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10494831
|
Cytiva
1450-055 |
55 mm |
30.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11340494
|
Cytiva
1450-070 |
70 mm |
30.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11332975
|
Cytiva
1450-090 |
90 mm |
42.25€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11342975
|
Cytiva
1450-110 |
110 mm |
39.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10634371
|
Cytiva
1450-125 |
125 mm |
45.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10002211
|
Cytiva
1450-150 |
150 mm |
70.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11372975
|
Cytiva
1450-185 |
185 mm |
94.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11382975
|
Cytiva
1450-240 |
240 mm |
159.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11380484
|
Cytiva
1450-320 |
320 mm |
300.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Permite una fuerte retención para precipitados cristalinos muy finos.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 50 resisten la destrucción, la manipulación húmeda y la eliminación precipitada por raspado.
Papel filtro endurecido y altamente acristalado- Diseño de filtro más delgado (grosor medio de 115 μm) que la mayoría de papeles de filtro Büchner
- Con tratamiento para ácidos para ofrecer una elevada resistencia a la humedad y a productos químicos
- Retención de partículas nominal de 2.7 μm
- Caudales bajos (velocidad de filtración Herzberg de 2685 s)
- Alta pureza y bajo contenido de ceniza (0.015 % de máximo de ceniza)
- Compatible con embudos Hirsch o Büchner
Especificaciones
144 s/100 ml/pulg.2 | |
Disco | |
2,7 μm | |
Lenta | |
Fina | |
115 μm |
Bajo contenido en cenizas endurecido | |
Línteres de algodón | |
ASTM, 250 segundos; Herzberg, 2685 segundos | |
Grado 50 | |
100/paq. | |
Papel de filtro para análisis cuantitativo |