Learn More
DWK Life Sciences 12 viales de polipropileno de 32 mm con inserto de volumen limitado Wheaton™
Volumen limitado
324.00€ - 339.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 0,3 ml
Para utilizar con (aplicación) Para obtener la máxima recuperación de contenido
Altura (imperial) 1,25 in
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
12483661
Ver documentos
DWK Life Sciences
225185
Tapón de rosca
339.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-02-2026
Añadir a la cesta
12634793
Ver documentos
DWK Life Sciences
225180
Tapón para encapsular
324.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-12-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Volumen de 0.30 ml
  • Ofrecen una buena resistencia química
  • El interior cónico elimina el complicado montaje de viales y de insertos de volumen limitado
  • Diseñados para la máxima recuperación de contenido
Especificaciones
Especificaciones
12 mm
0,3 ml
1,25 in
32 mm
11 mm
Polipropileno
Para obtener la máxima recuperación de contenido
Inserto de volumen limitado
1000/caja