Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico de viales de 12 x 32 mm Wheaton™ con acabado de rosca ABC™ de 9 mm y vial ámbar
Con revestimiento de PTFE/silicona
79.55€ - 139.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
---|---|
Volumen (métrico) | 1,8 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de GC/MS |
Altura (imperial) | 1,25 in |
Material del cierre | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color (sello) | Color | Material (revestimiento) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color (sello) | Color | Material (revestimiento) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12454861
|
DWK Life Sciences
W225152-0301 |
Red/White/Red | Negro | PTFE/silicona/PTFE | 100/Paq. |
109.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12424861
|
DWK Life Sciences
W225152-0205 |
Red/White | Amarillo | PTFE/silicona | 100/Paq. |
92.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12484851
|
DWK Life Sciences
W225152-02 |
Red/White | Natural | PTFE/silicona | 100/caja |
99.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12494851
|
DWK Life Sciences
W225152-0201 |
Red/White | Negro | PTFE/silicona | 100/Paq. |
99.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12414871
|
DWK Life Sciences
W225152-0801 |
Red/White, Pre-slit | Negro | PTFE/silicona | 100/Paq. |
139.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12404871
|
DWK Life Sciences
W225152-08 |
Red/White, Pre-slit | Natural | PTFE/silicona | 100/Paq. |
129.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12494861
|
DWK Life Sciences
W225152-0601 |
Red | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 100/Paq. |
79.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12484861
|
DWK Life Sciences
W225152-06 |
Red | Natural | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 100/Paq. |
79.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12414861
|
DWK Life Sciences
W225152-0204 |
Red/White | Azul | PTFE/silicona | 100/Paq. |
99.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12444861
|
DWK Life Sciences
W225152-03 |
Red/White/Red | Natural | PTFE/silicona/PTFE | 100/Paq. |
109.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12434861
|
DWK Life Sciences
W225152-0207 |
Red/White | Verde | PTFE/silicona | 100/Paq. |
92.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Descripción
- 12 x 32mm (0.47 x 1.26 in.) vial
- ABC 9mm (0.35 in.) screw thread finish
- Color: Amber
- Capacity: 1.8mL (0.06 oz.)
Especificaciones
12 mm | |
Para aplicaciones de GC/MS | |
Polipropileno | |
32 mm |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Tapón de rosca | |
9 mm |