Learn More
DWK Life Sciences Viales para muestreador automático de polipropileno Wheaton™ de 15mm x 45mm
Fabricados con polipropileno
230.00€ - 454.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
Material | Polipropileno |
Altura (imperial) | 1,77 in |
Tipo de tapón | A presión |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12443651
|
DWK Life Sciences
225130 |
3 mL |
454.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12667663
|
DWK Life Sciences
225129 |
4 ml |
230.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Estilo de cierre: Tapón a presión
- Tamaño del tapón/cierre: 15 mm (0,59 pulgadas)
- Estilo de frasco/vial: Cromatografía
Especificaciones
Natural | |
Polipropileno | |
A presión | |
1000/caja |
15 mm | |
1,77 in | |
45 mm | |
15 mm |