Learn More
DWK Life Sciences Accesorios y piezas de repuesto para placas de tinción de vidrio para 20 portaobjetos Wheaton™
Con un fondo abierto para facilitar el drenaje y la inmersión rápidos, lo que reduce la contaminación cruzada. Los accesorios y piezas de repuesto para placas de tinción de vidrio de 20 portaobjetos Wheaton™ están fabricados con vidrio sodocálcico.
68.45€ - 250.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10512003
|
DWK Life Sciences
900205 |
Asa para rack de tinción de portaobjetos |
68.45€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10193482
|
DWK Life Sciences
900204 |
Gradilla de tinción para portaobjetos |
176.00€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10603533
|
DWK Life Sciences
900203 |
Recipiente de tinción |
250.00€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Con un fondo abierto para facilitar el drenaje y la inmersión rápidos, lo que reduce la contaminación cruzada.Los accesorios y piezas de repuesto para placas de tinción de vidrio de 20 portaobjetos Wheaton™ están fabricados con vidrio sodocálcico.
- Placa de repuesto y cubierta
- Dimensiones de fondo interior aproximadas: 91 x 71 x 60 mm
Especificaciones
Vidrio sodocálcico |