Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio Wheaton™: Tapón articulado
Los cierres con tapón articulado son fáciles de usar, esterilizables en autoclave y a prueba de manipulación
Marca: DWK Life Sciences 224203
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los cierres con tapón articulado son fáciles de usar, esterilizables en autoclave y a prueba de manipulación
- La parte superior de plástico rojo se abre fácilmente con la presión del pulgar, exponiendo el cierre de aluminio con el orificio central y el anillo de tiro
- Para viales con un DE de 13 mm
Especificaciones
Rojo | |
1000/caja | |
20 mm |
Aluminio | |
Flip |